Learn More
Titanium Dioxide, TRC
Code produit 30003779
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003779 25 g 25g
30009163 10 g 10g
30003923 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT44677525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2 Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Synonyme Titanium dioxide, TiO2
Nom IUPAC dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium dioxide
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/2O.Ti
Poids de la formule 79.9378