Learn More
Dioxyde de titane, TRC
Code produit 30009163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009163 10 g 10g
30003779 25 g 25g
30003923 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT44677510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2 Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Synonyme Titanium dioxide, TiO2
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium dioxide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/2O.Ti
Poids de la formule 79.9378