Learn More
Feuille de titane, 0,74 mm (0,029 po) d’épaisseur, hybridé, 99,4+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15435895
Click to view available options
Quantité:
200 x 300 mm
300 x 1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15435895
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000029.GX
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium foil
Couleur Gris
Note relative au nom 0.74mm (0.029 in.) thick, Annealed
Quantité 200 x 300 mm
Odeur Odorless
Poids ≈200g/200x300mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.4%