Learn More
Fluorure de titane(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322178
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322178 10 g 10g
11332178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013079.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13470-08-1
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13470-08-1
Numéro MDL MFCD00042544
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(III) fluoride
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Sparingly soluble. It hydrolyses in water.
Poids de la formule 104.9
Odeur Pungent, makes eyes water
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 3.400 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(III) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium fluoride