Learn More
Chlorure de titane(IV), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10184210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 10184210
Marque: Thermo Scientific Acros 197231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-45-0
Numéro MDL MFCD00011267
Clé InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
CID PubChem 160960
Nom IUPAC tétrachlorure de titane(4+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spécification
Point d’ébullition 136.5°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) chloride
Point de fusion -24.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min
Formule moléculaire Cl4Ti
Formule linéaire TiCl4
Fieser 01,1169; 02,414; 03,291; 04,507; 05,671; 06,590; 07,370; 08,483; 09,468; 10,401; 11,337; 12,94; 13,6; 14,111; 15,317; 16,332; 17,344
Merck Index 15, 9634
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts forming hcl. Other solubilities: miscible with cold cond. hcl, soluble in alcohol (reacts, forming hcl), miscible with aliphatic hydrocarbons and, chlorinated aliphatic hydrocarbons
Poids moléculaire (g/mol) 189.71
Poids de la formule 189.71
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.72
Densité 1.7200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.