Learn More
Dioxyde de titane(Iv), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10695502 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10695502 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10695502 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1900/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 2900°C
Point de fusion 1855°C
CAS 13463-67-7
Couleur Blanc
pH 3.5 to 4.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire O2Ti
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
Nom IUPAC dioxotitane
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Poids de la formule 79.88g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique