Learn More
Isopropanide de titane(IV), 99,995 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368687
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11368687
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035794.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of Sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-68-9
Formule moléculaire C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 284.219
Numéro MDL MFCD00008871
Clé InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
CID PubChem 11026
Nom IUPAC Propan-2-olate ; titane(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) isopropoxide
Point de fusion 16°C to 20°C
Couleur Incolore
Densité 0.955 g/mL
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction 1.464
Quantité 25 g
Numéro UN UN2413
Beilstein 3679474
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9480
Informations sur la solubilité Miscible with anhydrous ethanol,chloroform,ether and benzene.
Poids de la formule 284.23
Pourcentage de pureté 99.995%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetraisopropyl titanate