Learn More
Méthylphénoxide de titane(IV), tech., Thermo Scientific™
Product Code. 11423780
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1 kg
Unit Size:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11423780 10 g 10g
11413780 250 g 250g
11433780 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11423780 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 089454.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28503-70-0
Formule moléculaire C28H28O4Ti
Numéro MDL MFCD00061534
Synonyme Titanium(IV) cresylate
Specifications
Point d’ébullition 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) methylphenoxide
Point de fusion -36°C
Couleur Rouge
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Point d’éclair 66°C (150°F)
Poids de la formule 476.43
Qualité Technique
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.055 g/mL