Learn More
Méthylphénoxide de titane(IV), tech., Thermo Scientific™
Code produit 11433780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433780 1 kg -
11423780 10 g 10g
11413780 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089454.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28503-70-0
Formule moléculaire C28H28O4Ti
Numéro MDL MFCD00061534
Synonyme Titanium(IV) cresylate
Spécification
Point d’ébullition 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) methylphenoxide
Point de fusion -36°C
Couleur Rouge
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Point d’éclair 66°C (150°F)
Poids de la formule 476.43
Qualité Technique
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.055 g/mL