Learn More
Oxyde de titane(IV), 20 - 35 % en présence de H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11495250
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11495250 5 kg 5kg
11475250 500 g 500g
11485250 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11495250 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044517.A7
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Protection UV dans des revêtements transparents
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Point d’ébullition 368°C
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) oxide
Note relative au nom Colloidal dispersion
Quantité 5 kg
Densité 1.26 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 79.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 35% in H2O
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.