Learn More
Oxyde de titane(IV), 98+ %, poudre d’anatase, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10122392 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10122392 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10328590 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10122392 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 213580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Specifications
Point d’ébullition 2900.0°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide
Point de fusion 1855.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
pH 7.3 to 8.3 (aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire TiO2
Merck Index 15, 9628
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Poids de la formule 79.88
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 4.23
Densité 4.2300g/mL