Learn More
Oxyde de titane(IV), aéroxide P25, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10173793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10173793 250 g Flacon en plastique -
10443355 50 g Flacon en plastique 50g
10646903 1 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10173793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384292500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    88.65€ / 250g
    Économisez 14.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Point d’ébullition 2900.0°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide
Point de fusion 1855.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 3.5 to 4.5 (4% dispersion)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Perte à la dessiccation 1.5% max. (105°C, 2 hrs) typically
Perte par calcination 2.0% max. (1000°C, 2 hrs) (based on dried material) typically
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.23
Densité 4.2300g/mL
Formule linéaire TiO2
Merck Index 15, 9628
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Poids de la formule 79.88
Pourcentage de pureté ≥99.5% (based on ignited material) (typically)