Learn More
Oxyde de titane(IV), support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) oxide |
| Forme physique | Granulés de 1/8 po |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 79.9 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |