Learn More
Oxyde de titane(IV), support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320488
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11320488 1 kg 1kg
11300488 250 g 250g
11310488 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043828.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-70-0
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide
Forme physique Granulés de 1/8 po
Quantité 1 kg
Poids de la formule 79.9