Learn More
Oxyde de titane(IV), support de catalyseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470720
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470720 5 kg 5kg
11450720 250 g 250g
11460720 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044429.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Anatase, Propriétés typiques = S.A. > 150 m2/g, diamètre moyen des pores 140Å, volume total des pores 0,38 cc/g, densité d’emballage 0,90 kg/l, contient 1 % S (sous forme de SO4)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-70-0
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide, catalyst support
Note relative au nom 1/8 in. Pellets
Forme physique Pellets de 0,125 po.
Quantité 5 kg
Poids de la formule 79.9