Learn More
Oxyde de titane(IV), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP , 99 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Titanium(Iv) Oxide |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | TiO2 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 79.87g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 to 100.5% |
| Qualité | puriss. |
| Densité | 4.26g/mL at 25°C |