Learn More
Oxyde de titane(IV), Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP 99 à 100,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15641390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15641390 250 g 250g
15631390 1 kg 1kg
15661390 6 x 1 kg 6 pièces
15651390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15641390 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 14027250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    40.23€ / 250g
    Économisez 5.77€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(Iv) Oxide
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Densité 4,26 g/mL à 25 °C
Formule linéaire TiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 79,87g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 %
Qualité puriss.