Learn More
Titanium(Iv) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit 15601390 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15601390 1 kg 1kg
15611390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15601390 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 140211KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium(Iv) Oxide
Quantité 1 kg
Formule linéaire TiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 79.87g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus
Densité 4.26g/mL at 25°C