Learn More
Cytiva Kit de filtre en ligne en titane
Utilisé dans la chromatographie de biomolécules. Le kit de filtre en ligne Cytiva Titanium est résistant à la plupart des solvants organiques et des tampons salins que l’on trouve couramment dans les applications de chromatographie.
Marque: Cytiva 18-1120-94
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
- Porosité : 2 μm
- Les parties humides résistent aux solvants organiques et aux tampons salins couramment utilisés en chromatographie des biomolécules, à l’exception de l’acétate d’éthyle à 100 %, de l’hexane à 100 % et du tétrahydrofurane à 100 %
- Matériau Titane (Ti)
Spécification
1/boîte |