Learn More
Plaque en titane, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, hybridé, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058619
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15434885
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042896.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium plate
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) thick, annealed, 100x100mm (3.9x3.9 in.)
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈286g/pc
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.7%