Learn More
Tige en titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335868
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Conditionnement:
10cm
250cm
50cm
Code produit. 11335868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010394.BW
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 5,7 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray rod
Densité 4.506g/cm3
Quantité 50 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre