Learn More
Lingot de titane, 9,5 mm (0,37 po) de diamètre x 9,5 mm (0,37 po) de longueur, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7051475
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
Code produit. 11470381
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041303.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium slug
Note relative au nom 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈3g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.995%