Learn More
Solution de titane pour ICP, 1 g/l, matrice HCl/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12923534 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12923534 500 mL 500mL
12903534 100 mL 100mL
12913534 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12923534 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 061 500
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Specifications
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Ti
Concentration 1±0.002 g/L
Type Étalons de spectrométrie de masse
Élément Ti
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride
Quantité 500 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 1000mg/l in HCl 5%,HF 0.5%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.