Learn More
Solution de titane pour ICP/MS, matrice HNO₃ 10 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12987433 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12987433 100 mL Flacon 100mL
12977433 50 mL Flacon 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12987433 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 662 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    58.48€ / 100mL
    Économisez 5.82€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Formule moléculaire Tl
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Numéro MDL MFCD00134063
Clé InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nom IUPAC thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Thallium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL