Learn More
MP Biomedicals™ Pointes de pipettes multi-niveaux Titertek™ Finnpipette™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Description
Conçues spécifiquement pour les pipettes multi-niveaux à 8 canaux Titretek™/Labsystems
- Fabrication en polypropylène vierge
- Livrées avec des filtres hydrophobes compatibles en robotique (grand micron) pour éliminer le risque de contamination des instruments
- 96 pointes par rack
- Volume : 1500 μL
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1500 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Format | En vrac |
| Matériau | Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction