Learn More
BRAND™ Tube titration pour burette adaptable sur flacons Titrette™
Code produit. 15663987 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette à flacons Titrette 10 ml
Titrette de 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15663987
Marque: BRAND™ 707525
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprend la vanne de décharge/recirculation intégrée.
  • Pour une utilisation avec la burette supérieure de flacon Titrette™
  • Le bouchon fileté s’adapte sur le tube de titration pour éviter toute fuite
  • Comprend la valve de décharge/recirculation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de titration
À utiliser avec (équipement) Burette à flacons Titrette 10 ml
Comprend Bouchon à vis pour tube, tube de décharge / recirculation
Quantité 1 de chaque