Learn More
Chlorhydrate de tizanidine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328570 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328570 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17587600AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Noms d’analytes ou de composants Tizanidine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
Formule InChI InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
SMILES Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
Nom IUPAC 5-cloro-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 290.17
Quantité 1 mL
Poids de la formule 288,9956 g/mol