missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200096092
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16488166

Marque: Medchem Express HYB0194A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.

Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tizanidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 64461-82-1
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H9Cl2N5S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 290.17
Poids de la formule 290.17
Pourcentage de pureté 98.66%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis