Learn More
Chlorhydrate de tizanidine, Mikromol™
Description
chlorhydrate de tizanidine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tizanidine hydrochloride |
| CAS | 64461-82-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tizanidine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H8 Cl N5 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3 |
| Nom IUPAC | 5-cloro-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |