Learn More
TLR7 agonist 2, MedChemExpress
Code produit. 16494836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494836
Marque: Medchem Express HY103039
MedChemExpress TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau TLR7 agonist 2
CAS 1642857-69-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16N6O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 160 mg/mL (475.69 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=CC(COC2=C(N(CC3=NC=CC=C3)C=C4)C4=NC(N)=N2)=NO1
Poids moléculaire (g/mol) 336.35
Poids de la formule 336.35
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.