missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR7 agonist 2, MedChemExpress

Code produit. p-200096083
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16494836

Marque: Medchem Express HY103039

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.

TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau TLR7 agonist 2
CAS 1642857-69-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16N6O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 160 mg/mL (475.69 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=CC(COC2=C(N(CC3=NC=CC=C3)C=C4)C4=NC(N)=N2)=NO1
Poids moléculaire (g/mol) 336.35
Poids de la formule 336.35
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis