Learn More
Brady™ Accessoires pour imprimantes portatives TLS 2200™
Code produit. 10009891
Click to view available options
Comprend:
5 cartes de nettoyage
Battery Charger
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10009891
Marque: Brady™ 018556
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les accessoires pour imprimantes portatives TLS 2200™ sont à utiliser avec l’imprimante portative Brady TLS 2200 (nº fab. : 19150079, vendue séparément).
  • Les kits de nettoyage pour imprimantes offrent une solution facile pour entretenir votre imprimante. Pour un nettoyage des imprimantes pour étiquettes TLS 2200™ et BMP™61, avec des cartes et des écouvillons pour nettoyer l’imprimante
  • Batterie de l’imprimante : l’imprimante peut être exécutée pendant le chargement de la batterie
  • Adaptateur secteur : pour une utilisation avec les imprimantes pour étiquettes BMP™71, TLS 2200™ et HandiMark™, alimentation électrique formatée pour l’Amérique du Nord
Certifications
Agréé FCC Classe A.
Spécification
Type de produit Kit de nettoyage
Couleur Noir
Type d’affichage None
À utiliser avec (équipement) TLS 2200&trade ; Imprimante à transfert thermique portable
Matériau Plastic
Longueur (impériale) 11 in
Largeur (impériale) 3,95 in
Longueur (métrique) 27,94 cm
Hauteur (impériale) 0,6 in
Hauteur (métrique) 1,52 cm
Stérilité Non stérile
Description Kit de nettoyage pour imprimante
Comprend 5 cartes de nettoyage
Poids (impériale) 2,96 oz
Poids (métrique) 0,83 kg
Certifications/Conformité RoHS
Quantité 1 pièce