Learn More
Thermo Scientific™ Kit ELISA de dosage du TNF alpha, porcin
Code produit. 15348204
Click to view available options
Quantité:
192 dosages
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15348204
Marque: Thermo Scientific™ EP2TNFA2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kit ELISA de dosage du TNF alpha, porcin
Dosez les concentrations de TNFa (facteur alpha de nécrose tumorale porcine) dans le sérum porcin, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA de TNF alpha porcine Thermo Scientific.
Caractéristiques du kit ELISA TNF alpha porcine :
  • Cible : TNFα porcine naturelle et recombinante (alpha de facteur de nécrose tumorale porcine)
  • Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans les plaques en barrettes transparentes à 96 puits
  • Mesure : absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
  • Plage de dosage : 31,3 à 2000 pg/ml
  • Sensibilité : < 5 pg/mL
  • Précision : selon le type et le niveau d’échantillon (voir instructions)
  • Types d’échantillons : surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
  • Durée totale du dosage : 4 heures
  • Taille des échantillons : 50 μl
  • Spécificité : aucune réaction croisée significative avec IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12p70, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, Eotaxin, GCSF, GMCSF, GROα, GROβ, IFNγ, IFNα, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, MIP-1α, MIP-1β, TGFβ, TNFβ ou RANTES, TNFα de souris ; TNFα de rat ; et TNFα bovine. Cet ELISA utilise des anticorps dirigés contre le TNF humainα. Cet ELISA réagit avec la TNFα porcine et humaine à100 %.
    Ce kit ELISA TNF alpha porcin utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-alpha, TNFα) dans des échantillons de 50 à 100 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Le kit complet contient des plaques à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Plage de dosage 31,3 à 2000 pg/ml
    Sensibilité du dosage <5 pg/ml
    Description Kit ELISA TNF alpha, 192 dosages, plage de test de 3,1 à 2000 pg/ml, 4 h Durée de l’essai, sensibilité < 0,5 pg/ml, surnageants de culture cellulaire, plasma, échantillon de sérum, origine porcine, méthode de détection colorimétrique, gène TNFα, utilisé pour les analyses et les dosages protéiques
    Substances à analyser détectables TNF-a (TNF)
    Doser 192
    Méthode de détection Colorimétrique
    Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
    Type de produit Kits ELISA du TNF alpha
    Famille de protéines Cytokines et récepteurs
    Type d’échantillon Plasma (EDTA, citrate, héparine), Sérum, Surnageant de culture cellulaire
    Spécificité Aucune réaction croisée significative avec IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12p70, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, éotaxine, GCSF, GMCSF, GROα, GROβ, IFNγ, IFNα, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, MIP-1α, MI humains
    Type de substrat TMB
    Suffisant pour 192 dosages
    Espèces cibles Origine porcine, Swine
    À utiliser avec (application) Dosages et analyse des protéines
    Temps d’incubation 4 h
    Contenus des kits Plaque(s) pré-enduite(s), étalon ou calibrateur, anticorps détecteur, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, substrat(s) et solution d’arrêt
    Mesure Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
    Précision Selon le type et le niveau d’échantillon
    Quantité 192 dosages
    État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche.
    Disciplines de recherche Immunologie
    Volume d’échantillon 50 μl
    Conditions de stockage 2°C à 8°C
    Cible TNFα± d’origine porcine naturel et recombinant
    Heure du test 4 h
    Durée totale du dosage 4 h