Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ TNF alpha de souris eBioscience™ Kit
Description
Includes
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT.Cet ensemble Ready-Set-Go!Le kit ELISA peut contenir un tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre [0,22 uM] ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 part du tampon 10X dans 9 parts de dH20).
- Diluant de dosage.Concentré 5X
- Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Le kit ELISA non revêtu du facteur de nécrose tumorale alpha de souris (TNF-α) contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du TNFα de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P06804 |
| Plage de dosage | 8-1,000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 8 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénats de tissu, Liquide de lavage, Sérum, Surnageant, Tissue Homogenates |
| Espèces cibles | Souris |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 21926 |
| Afficher plus |