Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Click to view available options
Volume (métrique):
17 ml
18 mL
18 ml
30 ml
40 mL
40 mL
125 ml
250 mL
1 000 ml
Niveau:
Certifiés
Certifié <10ppb TOC
Certifié <20ppb TOC
Certifié <20ppb TOC avec COA
Nettoyé au COT
Modèle:
Flacon ambré Boston rond avec bouchon
Flacon en verre ambré avec bouchon
Flacon en verre transparent avec fermeture
Flacon en verre transparent, certifié
Joint de Boston transparent avec fermeture
Tube de polysulfone
Tube en verre, fond plat
Tube en verre, fond rond
Nbre par carton:
12
24
72
100
144
200
255
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
200 pièces
24 pièces
255 pièces
72 pièces
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total.Fabriqués, testés et conditionnés selon des normes rigoureuses, les récipients Thermo Scientific™ COT sont certifiés pour contribuer à une valeur de COT <10 ppb ou < 20 ppb en tant que fond.
Récipients :
- Récipients disponibles dans plusieurs tailles et types, notamment en flacons d’échantillonnage automatique populaires de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
Inclut :
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec l’échantillonnage automatique
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
Recommandé dans les cas suivants :
- Tests COT
- Analyse par méthode 643 de l’USP
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation
Spécification
Spécification
| Description | Tube à fond plat en verre transparent avec bouchon 18 x 100, COT certifié <20 ppb |
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,938 po |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 23,83 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 17 ml |
| Hauteur (impériale) | 6 po |
| Niveau | Certifiés |
| Nbre par carton | 200 |
| Afficher plus |