Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit
31034050
Fournisseur
Fisher Chemical™Code fournisseur
CM 28225
148.00€ 108.62€/ 100mL Économisez 39.38€ 26% de réduction
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Des solutions de référence à teneur connue en carbone sont utilisées pour calibrer les analyseurs de COT, garantissant ainsi une mesure précise du carbone organique dans les échantillons d'eau.
Précision : Fournit une base de référence fiable pour la mesure du COT dans les échantillons d'eau environnementaux, pharmaceutiques et industriels.
Contrôle de la qualité : requis dans les industries réglementées (par exemple, USP (pour l'eau pharmaceutique).
Traçabilité : Cette norme TOC est certifiée ISO 17025 et ISO 17034 et traçable jusqu'à NIST (Institut national des normes et de la technologie).
Chaque CRM est accompagné d'un certificat d'analyse comprenant les calculs d'incertitude.
Cette documentation est essentielle pour les audits, la validation des méthodes et pour prouver la fiabilité de vos données.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.