Learn More
COT Standard, Reagecon™
Code produit 14812191 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
35 mL
Conditionnement:
35mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14812191 35 mL 35mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14812191 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RTOCK18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.13€
    150.03€ / 35mL
    Économisez 14.10€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026