Learn More
Tocofersolan, MedChemExpress
Code produit. 16411048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Code produit. 16411048
Marque: Medchem Express HYB0717
MedChemExpress Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tocofersolan
CAS 9002-96-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C35H58O6
Quantité 5 g
Synonyme TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (33.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)O2)C2=C(C)C(C)=C1OC(CCC(OCCO)=O)=O.[n]
Poids moléculaire (g/mol) 1513.0
Poids de la formule 1513.0
Pourcentage de pureté 96.0%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.