Learn More
α-Tocopherol phosphate, MedChemExpress
Code produit. p-200098066
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16459667
Marque: Medchem Express HY16686
MedChemExpress α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Tocopherol phosphate
CAS 38976-17-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H51O5P
Quantité 5 mg
Synonyme alpha-Tocopherol phosphate TocP vitamin E phosphate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (195.81 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C)C(OP(O)(O)=O)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 510.69
Poids de la formule 510.69
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.