Learn More
Citrate de tofacitinib, Mikromol™
Code produit 18023650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18023650 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18023650 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3734.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Citrate de tofacitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tofacitinib Citrate
CAS 540737-29-9
Noms d’analytes ou de composants Tofacitinib Citrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H20 N6 O . C6 H8 O7
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 3-Piperidinamine, 1-(cyanoacetyl)-4-methyl-N-methyl-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl-, (3R,4R)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), CP 690500-10, CP 690550-10, Tasocitinib citrate, Tofacitinib citrate, Xeljanz
Formule InChI InChI=1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; 3-[(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]piperidin-1-il]-3-oxopropanonitrilo
Poids moléculaire (g/mol) 504.49
Quantité 250 mg
Poids de la formule 504,1969 g/mol