Learn More
Tolazamide, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tolazamide |
| CAS | 1156-19-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tolazamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H21 N3 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2 |
| Afficher plus |