Learn More
Tolazamide, Mikromol™
Code produit 17981086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981086 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17981086 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1344.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tolazamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolazamide
CAS 1156-19-0
Noms d’analytes ou de composants Tolazamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H21 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
Nom IUPAC 1-(azépan-1-yl)-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 311.4
Quantité 100 mg
Poids de la formule 311,1304 g/mol