Learn More
Chlorhydrate de tolazoline, Mikromol™
Code produit 17960916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17960916 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0585.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de tolazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Noms d’analytes ou de composants Tolazoline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 196.68
Quantité 500 mg
Poids de la formule 196,0767 g/mol