Learn More
Tolbutamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310839 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310839 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17589900100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolbutamide
CAS 64-77-7
Noms d’analytes ou de composants Tolbutamide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H18 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tolbutamide
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 1-butyl-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 270,1038 g/mol