Learn More
Tolbutamide, LoGiCal
Code produit 30459488
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459488 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1089.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolbutamide
CAS 64-77-7
Noms d’analytes ou de composants Tolbutamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H18 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833;
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Type de solution Neat
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 1-butyl-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 270.1038 g/mol