Learn More
Tolbutamide, MedChemExpress
Code produit. 16432159
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16432159
Marque: Medchem Express HYB0401
MedChemExpress Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolbutamide
CAS 64-77-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H18N2O3S
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Poids de la formule 270.35
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.