Learn More
Tolbutamide, Mikromol™
Code produit 17950786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17950786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17950786 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1089.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tolbutamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tolbutamide
CAS 64-77-7
Noms d’analytes ou de composants Tolbutamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tolbutamide
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 1-butyl-3-(4-méthylphényl)sulfonylurée
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 270,1038 g/mol