missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester benzylique d'acyl-β-D-glucuronide d'acide tolfénamique, TRC

Code produit 30452906
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30452906 100 mg 100mg
30452142 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30452906 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT535315100MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Tolfenamic Acid Acyl-beta-D-Glucuronide Benzyl Ester
Noms d’analytes ou de composants Tolfenamic Acid Acyl-beta-D-Glucuronide Benzyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C27H26ClNO8
Synonyme 1-[2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoate] β-D-Glucopyranuronic Acid Benzyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C27H26ClNO8/c1-15-18(28)11-7-13-19(15)29-20-12-6-5-10-17(20)25(33)37-27-23(32)21(30)22(31)24(36-27)26(34)35-14-16-8-3-2-4-9-16/h2-13,21-24,27,29-32H,14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,27-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES ClC1=C(C)C(NC2=C(C(O[C@@H]3O[C@H](C(OCC4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=O)C=CC=C2)=CC=C1
Nom IUPAC benzyl (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((2-((3-chloro-2-méthylphényl)amino)benzoyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytétrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 527.95
Quantité 100 mg
Poids de la formule 527.13
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.