Learn More
Toluène-2,6-diisocyanate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046001
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11353346
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12745.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene-2,6-diisocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le toluène-2,6-diisocyanate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools, les amines et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-08-7
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.159
Numéro MDL MFCD00002010
Clé InChI RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
CID PubChem 7040
ChEBI CHEBI:53557
Nom IUPAC 1,3-diisocyanato-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene-2,6-diisocyanate
Point de fusion 13°C
Densité 1.226
Point d’ébullition 129°C to 133°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5708
Quantité 1 g
Numéro UN UN2078
Beilstein 2211546
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%