Learn More
Toluène, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10709434
44.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
44.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluène
CC1=CC=CC=C1
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluène
CC1=CC=CC=C1
C7H8, numéro CAS-108-88-3, monométhylbenzène, phénylméthane, méthylbenzène, méthylbenzol, benzène, méthyle, méthacide, antisal 1a, tolu-sol, toluène, toluol, 2,5 L, 111°C, CHEBI:17578, incolore, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluène, -95°C, 8512, 92,141, flacon en verre ambré, liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 111°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 29mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPaS at 20°C
Poids de la formule 92.14g/mol